Wichtige Dokumente
S4194
SR 12813
≥98%, solid
Synonym(e):
Tetraethyl 2-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethenyl-1,1-bisphosphonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
GlaxoSmithKline
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(=C/c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)\P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C24H42O7P2/c1-11-28-32(26,29-12-2)21(33(27,30-13-3)31-14-4)17-18-15-19(23(5,6)7)22(25)20(16-18)24(8,9)10/h15-17,25H,11-14H2,1-10H3
InChIKey
YQLJDECYQDRSBI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)