126855
Alendronate, Sodium Salt
An amino-bisphosphonate that acts as a potent inhibitor of bone resorption and cartilage destruction.
Synonym(e):
Alendronate, Sodium Salt, Alendronate, Sodium, Trihydrate, 4-Amino-1-hydroxybutylidine-1,1-bisphosphonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
DCSBSVSZJRSITC-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Farnesyl diphosphate synthase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Virtanen, S.S., et al. 2002. Cancer Res.62, 2708.
Bergstrom, J.D., et al. 2000. Arch. Biochem. Biophys.373, 231.
Smith, R., et al. 1971. Lancet1, 945.
Fleisch, H., et al. 1969. Nature223, 211.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable