Wichtige Dokumente
P0515
Phospholipase D from Arachis hypogaea (peanut)
Type II, lyophilized powder, ≥60 units/mg protein
Synonym(e):
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Arachis hypogaea
Qualitätsniveau
Typ
Type II
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥60 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ~30%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)