Wichtige Dokumente
P0493
Monoclonal Anti-PRMT5 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PRMT5-21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Protein-Arginine Methyl Transferase 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PRMT5-21, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
Speziesreaktivität
mouse, hamster, bovine, canine, monkey, rat, human, chicken
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using whole cell extract of human melanoma cell line G361
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRMT5(10419)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable