Wichtige Dokumente
N5408
Monoclonal Anti-Nerve Growth Factor Receptor (NGFR p75) antibody produced in mouse
clone ME20.4, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-NGFR p75
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ME20.4, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 75 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
racoon, monkey, pig, human, feline
Darf nicht reagieren mit
mouse, chicken, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human tongue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NGFR(4804)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- for enzyme linked immune sorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation, immunoblotting and immunohistochemistry
- for immunocytochemistry (acetone- or formalin-fixed, Bouin′s solution - or formalin- fixed paraffin-embedded)
- for electron- microscopy radioimmunoassay (RIA) (Kd of 7x10-10 M)
- flow cytometry
- for the inhibition of binding of NGF to the receptor
- for rossette assay
- as a cholinergic immunotoxin
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)