Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABT180
Sigma-Aldrich
Anti-MLC-2-Antikörper, Klon 19D3.1
clone 19D3.1, from mouse
Synonym(e):
Myosin regulatory light chain 2, ventricular/cardiac muscle isoform, MLC-2, MLC-2v
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
19D3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYL2(4633)
Allgemeine Beschreibung
Die Myosin-Leichtkette 2 (MLC2), auch bezeichnet als Myosin-Regulator-Leichtkette (MRLC), RLC oder LC20, hat mehrere Isoformen und ist eine Myosin-Komponente, die aus zwei schweren Ketten und vier leichten Ketten besteht. MLC2 ist an der Kontraktion der glatten Muskulatur, der Stressfaserbildung und der Zytokinese beteiligt. MLC2-Defekte können zu einer familiären hypertrophen Kardiomyopathie vom Typ 10 (CMH10) führen.
Spezifität
Andere Homologien: Maus 92 % Sequenzhomologie.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem MLC-2 entspricht.
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde MLC-2 in humanen Kardiomyozyten sowie in Skelettmuskelgewebe der Ratte nachgewiesen.
Weisen Sie Myosin mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper (Anti-MLC-2-Antikörper, Klon 19D3.1) nach, der für die Verwendung in Western Blotting und IHC validiert wurde.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat von humanem Skelettmuskel.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:2000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde MLC-2 in 10 µg Lysat von humanem Skelettmuskelgewebe nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~19 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Skelettmuskel-Gewebelysat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elena Chung et al.
Respiratory research, 21(1), 256-256 (2020-10-10)
Glucocorticoids (GCs) and β2-adrenergic receptor (β2AR) agonists improve asthma outcomes in most patients. GCs also modulate gene expression in human airway smooth muscle (HASM), thereby attenuating airway inflammation and airway hyperresponsiveness that define asthma. Our previous studies showed that the
Edwin J Yoo et al.
British journal of pharmacology, 174(23), 4383-4395 (2017-09-19)
PI3K-dependent activation of Rho kinase (ROCK) is necessary for agonist-induced human airway smooth muscle cell (HASMC) contraction, and inhibition of PI3K promotes bronchodilation of human small airways. The mechanisms driving agonist-mediated PI3K/ROCK axis activation, however, remain unclear. Given that G12
Christie A Ojiaku et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 61(2), 209-218 (2019-02-12)
Helper T effector cytokines implicated in asthma modulate the contractility of human airway smooth muscle (HASM) cells. We have reported recently that a profibrotic cytokine, transforming growth factor (TGF)-β1, induces HASM cell shortening and airway hyperresponsiveness. Here, we assessed whether
Feng Liu et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 284-284 (2020-07-18)
Biological pacemakers derived from pluripotent stem cell (PSC) have been considered as a potential therapeutic surrogate for sick sinus syndrome. So it is essential to develop highly efficient strategies for enrichment of sinoatrial node-like cells (SANLCs) as seed cells for
Christie A Ojiaku et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 58(5), 575-584 (2017-10-07)
Transforming growth factor β1 (TGF-β1), a cytokine whose levels are elevated in the airways of patients with asthma, perpetuates airway inflammation and modulates airway structural cell remodeling. However, the role of TGF-β1 in excessive airway narrowing in asthma, or airway