Wichtige Dokumente
L1293
Anti-Lamin A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-LAMA, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-Lamin A/C
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Erweiterte Validierung
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse 3T3 cells
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using human HeLa nuclear extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable