Merck
N4762
Sigma-Aldrich
Serum neugeborener Kälber
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Kälberseren, Kälberserum, NBCS, NBS, NCS, Seren neugeborener Kälber
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Biologische Quelle:
bovine (calf)
Ursprung:
USA origin
Sterilität:
sterile-filtered
Form:
liquid
Versandbedingung:
dry ice
Biologische Quelle
bovine (calf)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Zusammensetzung
hemoglobin, ≤20 mg/mL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤100 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
NCS ist in einer Vielzahl von Anwendungen für Zellkulturen und beim Erhalt von Organen von Nutzen. Es wird beispielsweise zum Erhalt der Kornea und bei der Kryokonservierung von bovinen Embryonen eingesetzt. NCS wird in der Zellkultur zur Unterstützung der Reifung von Oozyten, zur Untersuchung der Funktion tubulärer Epithelzellen und zur Entwicklung von Zellprimärkulturen wie viszeralen Adipozyten eingesetzt.
Angaben zur Herstellung
Wird von Kälbern gesammelt, die höchstens 10 Tage alt sind.
Hergestellt durch Erwärmen bei 56 °C für 30 Minuten.
Hinweis zur Analyse
auf Endotoxin getestet
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mette Hemmingsen et al.
PloS one, 8(5), e63638-e63638 (2013-06-01)
High cell density is known to enhance adipogenic differentiation of mesenchymal stem cells, suggesting secretion of signaling factors or cell-contact-mediated signaling. By employing microfluidic biochip technology, we have been able to separate these two processes and study the secretion pathways.
Ümüt Cirit et al.
Theriogenology, 128, 218-224 (2019-02-21)
The present study evaluated follicular superstimulatory (FSS) and superovulatory (SOV) responses and in vivo embryo production in lactating Simmental cows treated with FSH starting 1 or 2 days after follicle aspiration (FA). The performance of a lengthened superovulation program, named 6dFSH-P36-hCG60
Adela Ngwewondo et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(6), e0006565-e0006565 (2018-06-14)
Ivermectin is the only drug currently recommended for the treatment of onchocerciasis, the second leading infectious cause of blindness in the world. This drug kills only the first stage larvae-microfilariae (mf) of Onchocerca volvulus and is to be used cautiously
Timothy J Green et al.
Antiviral research, 110, 168-174 (2014-08-30)
Viruses belonging to the family Malacoherpesviridae currently pose a serious threat to global production of the Pacific oyster, Crassostrea gigas. Hemolymph extracts from C. gigas are known to have potent antiviral activity. The compound(s) responsible for this broad-spectrum antiviral activity
Ling Chen et al.
American journal of nephrology, 25(5), 459-465 (2005-08-25)
Oxidative stress has been considered to be a common pathogenetic factor of diabetic nephropathy. But the reason why renal cells are susceptible to oxidative injury in diabetes is not clear. Vitamin C plays a central role in the antioxidant defense