12106C
Fetales Kälberserum
USA origin, Heat Inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine fetus
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
FBS Premier
Zusammensetzung
hemoglobin, ≤20 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
- Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
- Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert.
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves