Andere Seren für Zellkulturen
Serum ist aufgrund seiner Mischung aus Wachstumsfaktoren, Hormonen, Bindungsfaktoren, Puffermitteln und Spurennährstoffen ein wichtiger Zusatz zu Zellkulturmedien. Obwohl fetales Kälberserum (FBS) das gebräuchlichste Serum zur Anreicherung von Nährmedien ist, können auch viele andere tierische Seren zur Ergänzung von Zellkulturen für artspezifische und andere Zellkulturanwendungen verwendet werden. Artenspezifische Tierserumprodukte können eine Umgebung bereitstellen, die dem nativen Zustand von Zellen stark ähnelt, wodurch ein gesundes Zellwachstum gefördert wird. Unser Angebot umfasst Serumprodukte wie:
Serum von neugeborenen und ausgewachsenen Rindern
Serum von neugeborenen Kälbern kann für viele Kulturanwendungen eine kostengünstige Alternative zu FBS in Medien darstellen und wenn kein niedriger Antikörpertiter die Zellen beeinträchtigt. Serum von ausgewachsenen Rindern kann ebenfalls als Basalmediumzusatzverwendet werden, um Wachstum und Proliferation zu fördern. Zur Auswahl stehen:
- Mit Eisen angereichertes Serum von mit Milchersatz gefütterten Kälbern
- Kälberserum mit Ursprung in den USA oder Neuseeland
- Serum von ausgewachsenen Rindern (ABS) mit Ursprung in den USA
Serum von anderen Tierarten
Neben Rinderserum können auch Seren anderer Spezies als kostengünstigere Alternativen zur Ergänzung der basalen Zellkulturmedien oder für andere Anwendungen verwendet werden. Seren von Pferden und Schweinen werden zum Beispiel bei der Herstellung von Vakzinen für Menschen und Tiere verwendet.
Wir bieten Seren von verschiedenen Spezies an, darunter
- Huhn
- Schwein
- Ziege
- Pferd
- Schaf
- Kaninchen
Zugehörige Produktressourcen
- Fetal Bovine Serum (FBS) – What You Need to Know
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
- Mouse Embryonic Stem Cell Culture Procedures & Protocols
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
- Mesenchymal Stem Cell Culture Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
- Protokoll zur lentiviralen Transduktion
Detailliertes Verfahren zur Durchführung einer lentiviralen Transduktion von MISSION shRNA lentiviralen Partikeln, um eine stabile, langfristige Stilllegung und Phänotypveränderung zu erreichen.
- Subculture of Adherent Cell Lines
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
- /language-masters/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/subculture-of-semi-adherent
- Cell Culture Protocol 10: Testing Cells for Mycoplasma Contamination by Hoechst DNA Staining
Cell culture protocol for testing cell lines for mycoplasma contamination using indirect DNA staining using Hoechst 33342.
- Brochure: Cell Culture Manual
- Serum for Cell and Tissue Culture FAQs
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.