Wichtige Dokumente
12133C
Bovines Kälberserum
for cell culture, USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Kälberserum, Kälberseren, bovine Kälberseren
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine (calf)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Typ
for cell culture
Zusammensetzung
hemoglobin, ≤35 mg/dL
Ursprung
USA origin
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10 EU/mL endotoxin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Immunkompetenten Zellen ilealer Peyer-Plaques
- Myoblasten aus der Skelettmuskulatur der Maus
- Eierstock-Zelllinien
- Perizyten aus der Netzhaut des Rinds
- immunkompetenten Zellen ilealer Peyer-Plaques
- Myoblasten aus der Skelettmuskulatur der Maus
- Eierstock-Zelllinien
- Perizyten aus der Netzhaut des Rinds
Biochem./physiol. Wirkung
Testmethode
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
of in vivo exposure to zearalenone on cytokine secretion by Th1 and Th2 lymphocytes in porcine Peyer?s patches after in vitro stimulation with LPS
for Endothelial Cells-Mural Cells Interactions