Wichtige Dokumente
M6546
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid
solid, ≥98%
Synonym(e):
PMP
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, ≥98%
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
SMILES String
COc1ccc(OC(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
MIEKOFWWHVOKQX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable