Wichtige Dokumente
458848
Allura Red AC
Dye content 80 %
Synonym(e):
6-Hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)-azo]-2-naphthalinsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 80%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
red to maroon
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
Dichte
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChIKey
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
- to evaluate its developmental toxicity
- as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)