Wichtige Dokumente
M3262
N-Methyl-D-Asparaginsäure
≥98% (TLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
(R)-2-(Methylamino)-bernsteinsäure, NMDA
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N-Methyl-D-Asparaginsäure, ≥98% (TLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
189-190 °C
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
CN[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChIKey
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
and tau proteolysis in rat cerebrocortical
neuronal cultures after ecstasy or
methamphetamine exposure.