Merck
454575
Sigma-Aldrich
N-Methyl-D-aspartic Acid hydrate
>95% (TLC), solid, excitatory amino acid neurotransmitter, Calbiochem®
Synonym(e):
N-Methyl-D-Asparaginsäure, Hydrat, NMDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
N-Methyl-D-Asparaginsäure, Hydrat, Excitatory amino acid neurotransmitter.
Qualitätsniveau
Assay
>95% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
N([C@H](CC(=O)O)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/p-1/t3-/m1/s1
InChIKey
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter. Selektiver Agonist des Glutamatrezeptors, der die Ca2+ Kanäle reguliert. Wichtig für die Langzeitpotenzierung, Ischämie und Epilepsie. NMDA-Rezeptoren sind an der „Feinabstimmung“ der synaptischen Verbindungen im sich entwickelnden Gehirn beteiligt. Die chronische Behandlung mit NMDA führt zu strukturellen Veränderungen der synaptischen Morphologie. Eine übermäßige Anregung der NMDA-Rezeptoren führt zu neuronaler Degeneration und Zelltod.
Exzitatorischer Aminosäure-Neurotransmitter. Selektiver Agonist des Glutamatrezeptors, der die Ca2+ Kanäle reguliert. Wichtig für die Langzeitpotenzierung, Ischämie und Epilepsie. NMDA-Rezeptoren sind an der „Feinabstimmung“ der synaptischen Verbindungen im sich entwickelnden Gehirn beteiligt. Die chronische Behandlung mit NMDA führt zu strukturellen Veränderungen der synaptischen Morphologie. Eine übermäßige Anregung der NMDA-Rezeptoren führt zu neuronaler Degeneration und Zelltod.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Glutamatrezeptor, der Ca2+ Kanäle reguliert
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C mehrere Tage lang stabil.
Sonstige Hinweise
Mattson, M.P., et al. 1993. J. Neurosci. 13, 4575.
Yen, L-H., et al. 1993. J. Neurosci. 13, 4949.
Swann, J.W., et al. 1992. Epilepsy Res. Suppl. 9, 115.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinzheng Guo et al.
STAR protocols, 2(4), 100932-100932 (2021-11-23)
The degeneration of retinal ganglion cells (RGCs) leads to irreversible vision loss in a variety of pathological states. Here, we describe a protocol to evaluate the role of a gene in protecting mouse RGCs when they sustain injuries from excitotoxicity