5.05986
SR 95531
≥98% (HPLC), solid, GABAA receptor antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
SR95531 (Gabazine), GABA A Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531, GABAA Receptor Antagonist, SR-95531, Gabazine, SR95531, SR 95531
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
SR95531 (Gabazine),
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
440 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 25 mM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].[N+H2]=C1N(N=C(C=C1)c2ccc(cc2)OC)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
InChIKey
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
GABAA
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Beato, M., et al. 2007. J. Physiol.580, 171.
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable