M3071
Moclobemide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Aurorix, Moclamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Ersteller
Roche
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
InChI
1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
InChIKey
YHXISWVBGDMDLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable