Wichtige Dokumente
F6020
Fenofibrat
≥99% (TLC), powder, lipid regulating drug
Synonym(e):
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)-phenoxy]-2-methyl-propansäure-isopropylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fenofibrat, ≥99%, powder
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Farbe
off-white
Ersteller
Abbott
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChIKey
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Anwendung
- to study its effect on plasma lipids, liver phenotype and gene expression
- to study its impact on endothelium-dependent vasodilatation of thoracic aorta
- to administer to NASH knock-in mice along with a high fat diet (HFD) to study its effect
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?