M0285
Methyl-β-D-galactopyranosid
Synonym(e):
Methyl-β-D-galactosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white to faint yellow
mp (Schmelzpunkt)
176-179 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7-/m1/s1
InChIKey
HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable