Alle Fotos(1)
Key Documents
48712-M
Sigma-Aldrich
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside
≥98% (HPLC), solid, β-galactosidase substrate, Calbiochem®
Synonym(e):
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid, o-NPG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
o-Nitrophenyl-β-D-galactopyranosid, A β-galactosidase substrate for colorimetric and EIA applications; counterpart of widely used pNPP/alkaline phosphatase substrate.
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
≤0.05% free o-nitrophenol
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2
InChIKey
KUWPCJHYPSUOFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein β;-Galaktosidase-Substrat für kolorimetrische und EIA-Anwendungen; Gegenstück zum weit verbreiteten pNPP/Alkalische-Phosphatase-Substrat. o-Nitrophenol entsteht als Endprodukt und wird bei 405 nm überwacht.
Ein β;-Galaktosidase-Substrat für kolorimetrische und EIA-Anwendungen; Gegenstück zum weit verbreiteten pNPP/Alkalische-Phosphatase-Substrat. o-Nitrophenol entsteht als Endprodukt und wird bei 405 nm überwacht.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Maruhn, D. 1976. Clin., Chim. Acta 73, 453.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable