M5878
Methyl β-D-Xylopyranosid
≥99% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable