Merck
L4895
Sigma-Aldrich
Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Weizenkeim-Agglutinin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Konjugat
FITC conjugate
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
<50 μg/mL agglutination activity
Zusammensetzung
Protein, ~50% Lowry
Kennzeichnungsgrad
~2 mol FITC per mol protein
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Lektine sind Kohlenhydrat-bindende Proteine. Sie sind überall verbreitet und werden gewöhnlich in Pilzen, Pflanzen und Tieren gefunden. Die Sekundärstruktur dieses Proteins zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen β-Faltblattanteil aus und besitzt Bindungsstellen für Kohlenhydrate auf der Zelloberfläche.
Anwendung
Für die Fluoreszenzdetektion von Glykoproteinen, die β(1→4)-N-Acetyl-D-glucosamin enthalten
Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen) hat folgende Anwendungen:
  • Behandlung transfizierter Zellen für Immunfluoreszenz
  • Stereotaktische Injektion in Mäuse für neuronales Tracing
  • in der Immunhistochemie für die Analyse von Myozyten
Biochem./physiol. Wirkung
Lektin spielt eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung, der Bildgebung und dem Targeting von Glykokonjugaten. Es wird für Microarray-Assays verwendet und ermöglicht so ein effizientes Profiling von Glykomen. In Pflanzen und Pilzen dient Lektin zur Abwehr von Pathogenen und Fressfeinden. Ebenso spielt Lektin eine große Rolle für die Erkennung des Wirts und die Gewebeanhaftung.
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Verpackung
Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt.
Physikalische Form
Enthält Phosphatpuffersalze
Angaben zur Herstellung
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Novel Chemical Suppressors of Long QT Syndrome Identified by an In Vivo Functional Screen
Peal DS, et al.
Circulation (2011)
Robert H Oakley et al.
Science signaling, 12(577) (2019-04-18)
Stress is increasingly associated with heart dysfunction and is linked to higher mortality rates in patients with cardiometabolic disease. Glucocorticoids are primary stress hormones that regulate homeostasis through two nuclear receptors, the glucocorticoid receptor (GR) and mineralocorticoid receptor (MR), both
Midbrain dopamine neurons associated with reward processing innervate the neurogenic subventricular zone
Lennington JB, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(37), 13078-13087 (2011)
Chronic effects of mild hyperglycaemia on left ventricle transcriptional profile and structural remodelling in the spontaneously type 2 diabetic Goto-Kakizaki rat
Dsouza A, et al.
Heart Failure Reviews, 19(1), 65-74 (2014)
Rui Guo et al.
Scientific reports, 7(1), 8703-8703 (2017-08-20)
Diabetes is a major risk factor for cardiovascular disease and the lysosomal cysteine protease cathepsin K plays a critical role in cardiac pathophysiology. To expand upon our previous findings, we tested the hypothesis that, knockout of cathepsin K protects against