Wichtige Dokumente
L9381
Lectin ausBandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Bandeiraea simplicifolia-Agglutinin, BS-I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Bandieraea simplicifolia
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
Zusammensetzung
Protein, ~10% Lowry
Kennzeichnungsgrad
1-3 mol FITC per mol protein
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable