Wichtige Dokumente
L9006
Lektin aus Ulex europaeus (Ginster, Stechginster) aus Ulex europaeus (gorse, furze)
FITC conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
-NotTranslated-
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
FITC conjugate
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
<5 μg/mL agglutination activity
Zusammensetzung
Protein, ~10% Lowry
Kennzeichnungsgrad
2-5 mol FITC per mol protein
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Verlinkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable