Wichtige Dokumente
I4011
Insulin aus Rinderpankreas
Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Qualität
Hybri-Max™
Form
powder
Wirksamkeit
≥20 USP units per mg (dry basis)
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Löslichkeit
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
Kationenspuren
Zn: ≤1.0% (dry basis)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Angaben zum Gen
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)