I5500
Insulin aus Rinderpankreas
≥25 USP units/mg (HPLC), powder
Synonym(e):
Insulin (cattle)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥25 USP units/mg (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mg endotoxin
Löslichkeit
water: 2 mg/mL, clear, colorless (pH: 2)
Kationenspuren
Zn: ≤1.0%
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Angaben zum Gen
cow ... INS(280829)
Anwendung
- Cross-frontal mode: An alternative methodology for Taylor dispersion analysis of monomodal sample.: Diese Studie stellt eine neue Methode für die Taylor-Dispersionsanalyse vor, die auf Untersuchungen zur Insulindispersion und ihre Bedeutung für die biochemische Forschung übertragen werden könnte (Gouyon et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)