Merck
I6634
Sigma-Aldrich
Insulin aus Rinderpankreas
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Bovine insulin, Cell culture grade insulin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C254H377N65O75S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
5733.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.77
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
≥25 USP units per mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Löslichkeit
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChIKey
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Angaben zum Gen
cow ... INS(280829)
Anwendung
Insulin wird in vielen Kultursystemen mit Säugerzellen als Wachstumsfaktor verwendet.
  • Insulin aus Rinderpankreas wird zur Differenzierung von MSCs (mesenchymalen Stammzellen) und Adipozyten verwendet.
  • Es wird zur Kultivierung verschiedener Zellen verwendet.
  • Außerdem wird es zur Untersuchung der insulinvermittelten Hemmung des HMGCS2-Gens (3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) Synthase) verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Zweikettige Polypeptidhormone, die durch die β-Zellen der Langerhans-Inseln produziert werden. Ihr Molekulargewicht ist ~5800 Da. Die α- und β-Ketten sind durch zwei Disulfidbrücken verbunden. Die α−Kette enthält eine intrakettige Disulfidbindung. Insulin reguliert die zelluläre Aufnahme, Nutzung und Speicherung von Glucose, Aminosäuren und Fettsäuren und hemmt den Abbau von Glycogen, Eiweiß und Fett.
Sonstige Hinweise
InChI: 1S/C254H377N65O75S6/c1-29-131(24)205(312-192(334)103-256)250(389)317-204(130(22)23)246(385)287-158(74-81-199(344)345)216(355)281-155(70-77-188(260)330)220(359)307-183-116-399-400-117-184-242(381)305-177(110-321)238(377)293-161(87-122(6)7)223(362)294-167(94-139-52-60-145(324)61-53-139)226(365)282-153(68-75-186(258)328)217(356)289-160(86-121(4)5)221(360)284-157(73-80-198(342)343)219(358)301-173(100-189(261)331)233(372)297-169(96-141-56-64-147(326)65-57-141)229(368)308-182(241(380)303-175(253(393)394)102-191(263)333)115-398-396-113-180(212(351)270-106-193(335)277-152(71-78-196(338)339)215(354)280-150(50-41-83-268-254(264)265)210(349)269-107-194(336)278-165(92-137-45-35-31-36-46-137)225(364)296-166(93-138-47-37-32-38-48-138)228(367)298-170(97-142-58-66-148(327)67-59-142)236(375)318-206(135(28)323)251(390)319-84-42-51-185(319)244(383)285-151(49-39-40-82-255)213(352)276-134(27)252(391)392)310-248(387)202(128(18)19)315-234(373)163(89-124(10)11)291-227(366)168(95-140-54-62-146(325)63-55-140)295-222(361)159(85-120(2)3)288-207(346)132(25)274-214(353)156(72-79-197(340)341)286-245(384)201(127(16)17)314-235(374)164(90-125(12)13)292-231(370)172(99-144-105-267-119-273-144)300-237(376)176(109-320)279-195(337)108-271-211(350)179(112-395-397-114-181(309-243(183)382)240(379)275-133(26)208(347)304-178(111-322)239(378)316-203(129(20)21)249(388)311-184)306-224(363)162(88-123(8)9)290-230(369)171(98-143-104-266-118-272-143)299-218(357)154(69-76-187(259)329)283-232(371)174(101-190(262)332)302-247(386)200(126(14)15)313-209(348)149(257)91-136-43-33-30-34-44-136/h30-38,43-48,52-67,104-105,118-135,149-185,200-206,320-327H,29,39-42,49-51,68-103,106-117,255-257H2,1-28H3,(H2,258,328)(H2,259,329)(H2,260,330)(H2,261,331)(H2,262,332)(H2,263,333)(H,266,272)(H,267,273)(H,269,349)(H,270,351)(H,271,350)(H,274,353)(H,275,379)(H,276,352)(H,277,335)(H,278,336)(H,279,337)(H,280,354)(H,281,355)(H,282,365)(H,283,371)(H,284,360)(H,285,383)(H,286,384)(H,287,385)(H,288,346)(H,289,356)(H,290,369)(H,291,366)(H,292,370)(H,293,377)(H,294,362)(H,295,361)(H,296,364)(H,297,372)(H,298,367)(H,299,357)(H,300,376)(H,301,358)(H,302,386)(H,303,380)(H,304,347)(H,305,381)(H,306,363)(H,307,359)(H,308,368)(H,309,382)(H,310,387)(H,311,388)(H,312,334)(H,313,348)(H,314,374)(H,315,373)(H,316,378)(H,317,389)(H,318,375)(H,338,339)(H,340,341)(H,342,343)(H,344,345)(H,391,392)(H,393,394)(H4,264,265,268)/t131-,132-,133-,134-,135+,149-,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,200-,201-,202-,203-,204-,205-,206-/m0/s1
Physikalische Form
Pulver - 0 °C; die Lösung ist bei 2 - 8 °C 1 Jahr lang haltbar
Rekonstituierung
Insulin hat eine niedrige Löslichkeit bei neutralen pH-Werten. Es kann bei 2 mg/ml in verdünnter Essig- oder Salzsäure gelöst werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Boah Lee et al.
PloS one, 12(8), e0183569-e0183569 (2017-08-29)
Pancreatic islets can adapt to oscillatory glucose to produce synchronous insulin pulses. Can islets adapt to other oscillatory stimuli, specifically insulin? To answer this question, we stimulated islets with pulses of exogenous insulin and measured their Ca2+ oscillations. We observed
Lei Zhang et al.
Oncotarget, 7(49), 80382-80390 (2016-11-03)
Pleiotrophin (PTN) augments tumor growth by increasing proliferation of tumor cells and promoting vascular abnormalization, but its role in early gliomagenesis has not been evaluated. Through analysis of publically available datasets, we demonstrate that increased PTN mRNA expression is associated
Down-regulation of the mitochondrial 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase gene by insulin: the role of the forkhead transcription factor FKHRL1.
Nadal A et al.
The Biochemical Journal, 366, 289-289 (2002)
Major histocompatibility complex (MHC) class I gene expression in single neurons of the central nervous system: differential regulation by interferon (IFN)-gamma and tumor necrosis factor (TNF)-alpha.
Neumann H et al.
The Journal of Experimental Medicine, 185, 305-305 (1997)
Noncanonical K27-linked polyubiquitination of TIEG1 regulates Foxp3 expression and tumor growth.
Peng DJ et al.
Journal of Immunology, 186, 5638-5638 (2011)