Merck
GE17-0906-01
NHS Act Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-0906-01, pack of 25 mL
Synonym(e):
NHS-aktivierte Sepharose FF, voraktivierte Agarosematrix
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
N-hydroxysuccinimide activated groups
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0906-01
Lagerbedingungen
(100% Isopropanol)
Matrix
4% cross-linked agarose
Partikelgröße
45-165 μm
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
3-13(Ligand dependent)
ligand dependent
3-13
Arbeitsbereich
3-12(3 (ligand dependent)-12 (ligand dependent))
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
NHS-aktivierte Sepharose 4 Fast Flow ist eine voraktivierte Agarosematrix, die die Auswahl verfügbarer Kopplungsstoffe vergrößert. Geeignet zur Kopplung aminohaltiger kleinerer Proteine und Peptide.
NHS-aktivierte Sepharose 4 Fast Flow besteht aus Beads aus quervernetzter 4 %iger Agarose, NHS-aktiviert für die Kopplung aminohaltiger Proteine und Peptide in Anwendungen im Prozessmaßstab. Die NHS (N-Hydroxysuccinimid)-Kupplungen bilden chemisch beständige Amid-Bindungen mit Liganden, die primäre Aminogruppen enthalten.
Dieses Harz bietet einen Spacerarm zum gebundenen Liganden und ist daher besonders geeignet für die Immobilisierung von Liganden kleinerer Proteine und Peptide.
NHS-aktivierte Sepharose 4 Fast Flow ist lieferbar in verschiedenen Großpackungsgrößen und in handlichen Vorverpackungen, wodurch sich Prozessgestaltung und -ausbau erleichtern.
Als Teil des BioProcess-Mediensortiments entspricht NHS-aktivierte Sepharose 4 Fast Flow den industriellen Ansprüchen an Liefersicherheit sowie umfassende technische und regulatorische Unterstützung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mit NHS voraktiviertes Medium zum Koppeln kleiner aminohaltiger Proteine und Peptide in Anwendungen im Prozessmaßstab
  • Starke Voraktivierung für eine hochgradige Substitution des ausgewählten Liganden
  • NHS-Kopplungsmethode für eine chemisch stabile Ligandenbindung
  • BioProcess-Medium für industrielle Anwendungen
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)