814471
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
phase tresyl-activated, bottle of 5 g, 65 μm particle size
Synonym(e):
TOYOPEARL® AF-Tresyl-650M Bulk Media
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
AF-Tresyl-650M
Produktlinie
TOYOPEARL®
Form
powder
Verpackung
bottle of 5 g
Hersteller/Markenname
Tosoh TOYOPEARL® AF, 14471
Kennzeichnungsgrad
80 μmol/g dry resin ligand density
Parameter
3 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
tresyl-activated phase
Partikelgröße
65 μm
Porengröße
1000 Å
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)