Merck
T8512
Aktivierte Thiol–Sepharose 4B
lyophilized powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1 μmol per mL
matrix
Sepharose 4B
matrix activation
cyanogen bromide
matrix active group
glutathione 2-pyridyl disulfide
matrix attachment
N-terminal amino group
matrix spacer
10 atoms (when ligands are coupled through the disulfide groups)
swelling
1 g swells to 4-5 mL
storage temp.
2-8°C
Application
Activated thiol Sepharose 4B is used in protein chromatography, affinity chromatography and activated/functionalized matrices. Activated thiol Sepharose 4B has been used to provide the first report of the isolation of aminopeptidase H from a reptile. Activated thiol Sepharose 4B has also been used to purify and characterize a neuropeptide-inactivating peptidase.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose und Dextran
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)