Merck
G0903
Sigma-Aldrich
γγ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
γγ-L-Glutamyl-L-cystein, Des-Gly-glutathion reduzierte Form
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
product name
γγ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Peptide content, ≥60% elemental analysis
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChIKey
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys
Anwendung
γγ-Glu-Cys wird zur Untersuchung der aktiven Stellen und Kinetik von Glutathionsynthase(n) verwendet. Es wurde außerdem zur Extraktion und Quantifizierung von Thiolen aus Arabidopsis-Gewebe mit geringer Molekülmasse eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
γγ-L-Glutamyl-L-cystein (γ-Glu-Cys) ist ein Substrat, das für die Biosynthese von L-Glutathion durch Glutathionsynthase(n) eingesetzt wird. γγ-Glu-Cys wird durch die Spaltung der Cys-Gly-Peptidbindung in Glutathion eingesetzt. Es ist essenziell für die Bildung von Phytochelatinen, also Cystein-reichen, Thiol-reaktiven Peptiden.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Naser A. Anjum, Sarvajeet Singh Gill, Ritu Gill
Plant Adaptation to Environmental Change: Significance of Amino Acids and their Derivatives (2014)
Quantification of Low Molecular Weight Thiols in Arabidopsis
Ziqing Miao
Bio-protocol, 6(1) (2016)
Chava B Pocernich et al.
Biochimica et biophysica acta, 1822(5), 625-630 (2011-10-22)
Oxidative stress has been associated with the onset and progression of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer disease (AD). AD and MCI brain and plasma display extensive oxidative stress as indexed by protein oxidation, lipid peroxidation, free radical formation, DNA
Hemantaranjan, A.
Advances In Plant Physiology (2012)
Runa Njålsson et al.
Human genetics, 116(5), 384-389 (2005-02-18)
Glutathione synthetase (GS) deficiency is a rare autosomal recessive disorder. The clinical phenotype varies widely, and nearly 30 different mutations in the GSS gene have been identified. In the present study, genotype, enzyme activity, metabolite levels and clinical phenotype were