Merck
BR4760161
BRAND® Titrette® digitale Flaschenaufsatz-Bürette
capacity 50 mL, without interface RS 232
Synonym(e):
Bottle-top Burette, Bottle-top Dispenser, Burette, Dispenser, Titrette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
without interface RS 232
Hersteller/Markenname
BRAND 4760161
Messbereich Volumen
50 mL
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Titrette® ist die erste Flaschenaufsatz-Bürette, die die Klasse-A-Fehlergrenzen für Glasbüretten erfüllt. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine einfache Titration, ein kompaktes Design, ausgezeichnete Präzision, eine austauschbare Dosiereinheit und eine optionale PC-Schnittstelle aus. Sie können die Titrette® verwenden, um schnell und zuverlässig zu titrieren, selbst bei beengten Platzverhältnissen und unabhängig von verfügbaren Netzanschlüssen – im Labor, in der Produktion oder unterwegs.
Anwendung
Titrieren
Leistungsmerkmale und Vorteile
Übersicht:
  • Einfach: Titration innerhalb der Klasse-A-Fehlergrenzen direkt aus der Flasche
  • Unkompliziert: Kompakt und robust
  • Effizient: Schnelles Befüllen, präzises Abgeben
  • Separate Tasten für Ein/Aus, Pause und CLEAR zum Löschen der Anzeige und zur Funktionsauswahl
  • Rutschfeste Handräder und ein leichtgängiges Präzisionsgetriebe für schnelle oder tropfenweise Titration sorgen für eine zuverlässige Handhabung.
Nutzungsbeschränkungen:
  • Betriebstemperatur von Gerät und Reagenz von +15 °C bis +40 °C
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 500 mm2 /s
  • Höhe: max. 3.000 m über dem Meeresspiegel
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 90 %
Komponenten
Im Lieferumfang enthalten:
  • Titrette Flaschenaufsatz-Bürette
  • DE-M-Kennzeichnung
  • Leistungszertifikat
  • Teleskop-Ansaugrohr (170–330 mm)
  • Rückdosierrohr
  • 2 Mikrobatterien (AAA/UM4/LR03)
  • 3 Flaschenadapter PP (GL 45/32, GL 45/S 40 und GL 32/NS 29/32)
  • 2 eingefärbte Lichtschutzfenster
Mit PC-Schnittstelle, außerdem enthalten:
  • Anschlusskabel (Sub-D-Steckverbinder, 9-polig)
  • CD mit Treibersoftware
  • Kommunikationsprotokoll
  • Beispiel-Anwendung
  • Bedienungsanleitung
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)