Wichtige Dokumente
459836
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, anhydrous, 200 proof
Synonym(e):
Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ≥99.5%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.1-27.7 %
Verfügbarkeit
not available in (Sales restictions may apply)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
200 proof
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
colorless
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C
Dichte
0.789 g/mL at 20 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a solvent for lovastatin.
- as a solvent during the synthesis of (S)-4-hydroxy-2-keto-4-(2′-pyridyl)butyrate.
- to fix tissue sections on a slide during laser capture microdissection (LCM).
Verpackung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Ersatzteil
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?