G0923
Golgicide A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6,8-Difluoro-4-pyridin-3-yl-3a,4,5,9b-tetrahydro-3H-cyclopenta[c]quinoline, CID 25113626, GCA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Fc1cc(F)c2NC([C@@H]3CC=C[C@@H]3c2c1)c4cccnc4
InChI
1S/C17H14F2N2/c18-11-7-14-12-4-1-5-13(12)16(10-3-2-6-20-9-10)21-17(14)15(19)8-11/h1-4,6-9,12-13,16,21H,5H2/t12-,13+,16?/m0/s1
InChIKey
NJZHEQOUHLZCOX-FTLRAWMYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable