Wichtige Dokumente
324410
Sigma-Aldrich
Dynasore
≥98% (HPLC), solid, dynamin inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Dynamin-Inhibitor I, Dynasore
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.31
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Dynamin-Inhibitor I, Dynasore, The Dynamin Inhibitor I, Dynasore, also referenced under CAS 304448-55-3, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 16 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)/b19-10+
InChIKey
SYNDQCRDGGCQRZ-VXLYETTFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Semicarbazon-Verbindung, die die GTPase-Aktivität von Dynamin1/2 (IC50 ~15 µ;M) und Drp1 hemmt und keine signifikante Wirkung gegen die zwei anderen kleinen GTPasen MxA und Cdc42 aufweist. Dynasore wurde verwendet, um die Rollen von Dynamin bei der von Clathrin-beschichteten sowie synaptischen Vesikeln vermittelten Endocytose zu klären. Die Hemmung konkurriert nicht mit GTP und die Inhibitor-Zielstelle befindet sich vermutlich in der GTPase-Domäne. Hemmt nachweislich die Entfernung von wt und Δ;F508-CFTR aus der Plasmamembran.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Umweltschädlich (N)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Young, A., et al. 2009. Biochem. J., In press.
Nankoe, S.R., and Sever, S. 2006. Trends Cell Biol.16, 607.
Newton, A.J., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 17955.
Macia. E., et al. 2006. Dev. Cell10, 839.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ji Wu et al.
Blood advances, 7(14), 3382-3394 (2023-04-13)
Cell polarity, the asymmetric distribution of proteins and organelles, is permanently or transiently established in various cell types and plays an important role in many physiological events. epidermal growth factor receptor substrate 15 homology domain-binding protein 1-like 1 (EHBP1L1) is
Elsa M Reyes-Reyes et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2036, 173-186 (2019-08-15)
Oligonucleotides can be designed or evolved to bind to specific DNA, RNA, protein, or small molecule targets and thereby alter the biological function of the target. The therapeutic potential of oligonucleotides targeted to intracellular molecules will depend largely on their
Alba García-Fernández et al.
Pharmaceutics, 14(7) (2022-07-28)
In this article, we report one of the few examples of nanoparticles capable of simultaneously delivering CRISPR-Cas9 gene-editing machinery and releasing drugs for one-shot treatments. Considering the complexity of inflammation in diseases, the synergistic effect of nanoparticles for gene-editing/drug therapy
Lina Wang et al.
Immunity, 56(2), 272-288 (2023-02-02)
Self-nonself discrimination is vital for the immune system to mount responses against pathogens while maintaining tolerance toward the host and innocuous commensals during homeostasis. Here, we investigated how indiscriminate DNA sensors, such as cyclic GMP-AMP synthase (cGAS), make this self-nonself
Jinhong Pan et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics (2023-07-14)
The ocular surface comprises the wet mucosal epithelia of the cornea and conjunctiva, the associated glands, and the overlying tear film. Epitheliopathy is the common pathological outcome when the ocular surface is subjected to oxidative stress. Whether different stresses act