F8435
PNGase F aus Elizabethkingia meningoseptica
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
N-Glycosidase F, PNGase F aus Chryseobacterium meningosepticum, PNGase F aus Flavobacterium meningosepticum, Peptid-N-Glycosidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Konjugat
(N-linked)
Qualität
Proteomics Grade
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥1,000 U/mg
Haltbarkeit
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution)
≥1 yr at -20 °C
Mol-Gew.
~36 kDa
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable