Wichtige Dokumente
F7301
Fibroblast Growth Factor-18 human
>95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonym(e):
FGF-18
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
≤0.5 ng/mL
Mol-Gew.
predicted mol wt 21.2 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FGF18(8817)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable