Wichtige Dokumente
19-137
Sigma-Aldrich
Natriumbutyrat
For use as a histone deacetylase inhibitor.
Synonym(e):
Buttersäure-Natriumsalz
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (histone deacetylase (HDAC))
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Natriumbutyrat wurde wie folgt verwendet:
  • zum Hemmen von Histondeacetylase (HDAC) und zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Expression des Fibroblastenwachstumsfaktors 21 (FGF21) in der Leber
  • zum Hemmen der Deacetylaseaktivität in embryonalen Stammzellen zum Bestimmen, ob die Enzymaktivität des mSin3A-HDAC-Komplexes für die Nanog-Expression essenziell ist
  • als Reagens bei der Gewebehomogenisierung
  • als Ergänzung in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)-Verdünnungspuffer
Biochem./physiol. Wirkung
Natriumbutyrat ist eine kurzkettige Fettsäure und ein Histondeacetylase-Inhibitor. Es schützt dopaminergene Nervenzellen vor der durch α-Synuclein vermittelten Transkriptionsderegulation und DNA-Schäden, möglicherweise indem es die Expression von DNA-Reparaturgenen steigert. Natriumbutyrat kann die Produktion von Fremdproteinen wie Erythropoietin, Gewebeplasminogenaktivator, Antikörper und Stickstoffmonoxid-Synthase in rekombinanten CHO-Zellkulturen fördern. Die höhere Konzentration von Natriumbutyrat in rCHO-Zellkulturen kann jedoch auch eine zytotoxische Wirkung auf das Zellwachstum ausüben, indem es die Apoptose einleitet. Natriumbutyrat verhindert das Wachstum von Krebszellen, indem es die Expression von Thioredoxin 1 (Trx1) , welche die Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) stimuliert, herabreguliert und die Zellproliferation und -migration von verschiedenen Karzinomzelllinien, einschließlich Kolorektalkarzinom, hemmt.
Physikalische Form
CH3CH2CH2COONa
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
No Soo Kim et al.
Biotechnology and bioengineering, 78(2), 217-228 (2002-03-01)
Sodium butyrate (NaBu) can enhance the expression of genes controlled by some of the mammalian promoters, but it can also inhibit cell growth and induce cellular apoptosis. Thus, the beneficial effect of using a higher concentration of NaBu on a
Macrophage inflammatory protein-2: chromosomal regulation in rat small intestinal epithelial cells
Ohno, Y, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 10279-10284 (1997)
Activation of the mouse cytokeratin A (endo A) gene in teratocarcinoma F9 cells by the histone deacetylase inhibitor Trichostatin A
Miyashita, T, et al
Febs Letters, 353, 225-229 (1994)
Wenqi Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 4691-4704 (2020-06-18)
Sodium butyrate (NaB) is a short-chain fatty acid which is produced by bacterial fermentation of nondigestible dietary fiber and has been reported to exert anti-tumor effects in many tumors including colorectal cancer (CRC). However, the role of thioredoxin-1 (Trx-1) in
Kun Zhang et al.
Virology, 540, 75-87 (2019-11-20)
Epstein-Barr virus (EBV), a major human oncogenic pathogen, establishes life-long persistent infections. In latently infected B lymphocytes, the virus persists as an episome in the nucleus. Periodic reactivation of latent virus is controlled by both viral and cellular factors. Our