Wichtige Dokumente
M2195
MOCPAC
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
Benzyl (S)-[1-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)-5-propionylaminopentyl]carbamate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble 21 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C27H31N3O6/c1-3-24(31)28-14-8-7-11-22(30-27(34)35-17-19-9-5-4-6-10-19)26(33)29-20-12-13-21-18(2)15-25(32)36-23(21)16-20/h4-6,9-10,12-13,15-16,22H,3,7-8,11,14,17H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,33)(H,30,34)/t22-/m0/s1
InChIKey
BFDGUJKFQRJHJM-QFIPXVFZSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable