Merck
D1529
Sigma-Aldrich
1-Fluor-2,4-Dinitrobenzol
≥99%
Synonym(e):
2,4-Dinitro-1-Fluorbenzol, DNFB, FDNB, Sanger-Reagens
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.10
Beilstein:
398632
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-27 °C (lit.)
Dichte
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChIKey
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Fluor-2,4-dinitrobenzol (DNFB) ist ein Reagenz, das die N-terminalen Aminosäuren von Proteinen und Peptiden modifiziert. DNFB ist auch allgemein als Sanger-Reagenz bekannt. Es ist benannt nach Frederick Sanger, der 1945 in einem klassischen Aufsatz über die Verwendung von DNFB zur Derivatisierung von Proteinen und Peptiden speziell an ihren N-Termini berichtete.†
Anwendung
1-Fluor-2,4-dinitrobenzol wird zur Induktion schwerer Kontaktüberempfindlichkeit bei Mäusen und zur Überwachung der Genexpression mittels In-vivo-Bildgebungsverfahren sowie zur Induktion von chronischem Juckreiz als Modell für die Analyse des Juckreiz-Kratzverhaltens verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
1-Fluor-2,4-dinitrobenzol ist ein kontaktsensibilisierendes Hapten, das häufig in experimentellen Studien zur Kontaktüberempfindlichkeit, zum Juckreizinduzierungsmodell und zur atopischen Dermatitis verwendet wird. Die Aktivierung von Mastzellen ist ein wichtiger Schritt bei der DNFB-induzierten Sensitivität. DNFB bindet kovalent an die N-terminale Aminosäure des Proteins und hilft bei der Sanger-Sequenzierung.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
327.2 °F
Flammpunkt (°C)
164 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Imaging protective mast cells in living mice during severe contact hypersensitivity
Reber LL, et al.
JCI insight, 2(9), e92900-e92900 (2017)
Brian C Palmer et al.
HSOA journal of toxicology : current research, 4(1) (2020-11-10)
Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles are commonly found in consumer products, such as sunscreens, and human dermal exposures are relatively high. Research suggests potential differences in the toxicity of anatase and rutile crystalline forms of TiO2. Additionally, transition metal dopants are
Bamboo salt suppresses skin inflammation in mice with 2, 4-dinitrofluorobenzene-induced atopic dermatitis
Yoou MS, et al.
Chinese Journal of Natural Medicines, 16(2), 97-104 (2018)
Beatrice Parma et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 248-248 (2021-08-09)
The identification of novel targets is of paramount importance to develop more effective drugs and improve the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC), the leading cause of cancer-related deaths worldwide. Since cells alter their metabolic rewiring during tumorigenesis and
Tac1-Expressing Neurons in the Periaqueductal Gray Facilitate the Itch-Scratching Cycle via Descending Regulation
Gao ZR, et al.
Neuron, 101(9), 45-59 (2018)