Wichtige Dokumente
Y0001600
Metformin Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dimethylamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metformin
Form
solution
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChIKey
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)