Merck
86868
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumbisulfat
puriss., ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.53
Beilstein:
3599663
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
puriss.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
169-173 °C
Löslichkeit
H2O: soluble 10 % (w/v), clear, colorless
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumbisulfat, ein quaternäres Ammoniumsalz, ist ein Phasentransferreagens.
Anwendung
Tetrabutylammoniumbisulfat kann zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:
  • Als Katalysator bei der Synthese von β-Aminoalkoholen und 1,2-Diolen.
  • Als Phasentransferkatalysator bei der Synthese von asymmetrischen Ethern.
  • Zum Bilden der mobilen Phase zur Verwendung in der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Analyse.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
348.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
175.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Polyesters bearing furan moieties: IV. Solution and interfacial polycondensation of 2, 2'-bis (5-chloroformyl-2-furyl) propane with various diols and bisphenols.
Gharbi S, et al.
European Polymer Journal, 36(3), 463-472 (2000)
Phase-transfer synthesis of monoalkyl ethers of oligoethylene glycols.
Gibson T.
The Journal of Organic Chemistry, 45(6), 1095-1098 (1980)
Erythrocytic adenosine monophosphate as an alternative purine source in Plasmodium falciparum.
Cassera MB, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(47), 32889-32899 (2008)
Ren-Hua Fan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1565-1567 (2003-08-21)
Bu4NHSO4 (TBAHS) is an effective catalyst for the hydrolysis of aziridines and epoxides under mild and non-metal conditions to give the corresponding beta-amino alcohols and 1,2-diols in high yields. The catalyst can be recycled.
David J Posson et al.
Nature structural & molecular biology, 20(2), 159-166 (2012-12-25)
Understanding how ion channels open and close their pores is crucial for comprehending their physiological roles. We used intracellular quaternary ammonium blockers, electrophysiology and X-ray crystallography to locate the voltage-dependent gate in MthK potassium channels from Methanobacterium thermoautotrophicum. Blockers bind