Wichtige Dokumente
C3647
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
N-α-Cbz-L-lysine thiobenzyl ester hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Z-L-Lys-SBzl hydrochloride,
Assay
≥98% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)SCc2ccccc2
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChIKey
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?