322123
5,5′-Dithio-bis-(2-Nitrobenzoesäure)
Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups.
Synonym(e):
5,5′-Dithio-bis-(2-Nitrobenzoesäure), DTNB, Ellman’s-Reagenz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
ethanol: 8 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChIKey
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Nützlich bei der photometrischen Bestimmung von Thiolen
Verpackung
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3