Wichtige Dokumente
200274
Sigma-Aldrich
Nα-Benzyloxycarbonyl-L-lysin-thiobenzylester, Hydrochlorid
Highly sensitive substrate for trypsin-like enzymes and granule-associated serine esterase.
Synonym(e):
Nα-Benzyloxycarbonyl-L-lysin-thiobenzylester, Hydrochlorid, BLT, HCl
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
>95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)CCCCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C21H26N2O3S.ClH/c22-14-8-7-13-19(20(24)27-16-18-11-5-2-6-12-18)23-21(25)26-15-17-9-3-1-4-10-17;/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16,22H2,(H,23,25);1H/t19-;/m0./s1
InChIKey
PNDSXGXPDJRQAV-FYZYNONXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Besonders sensitives Substrat für Trypsin-ähnliche Enzyme und Granula-assoziierte Serinesterase.
Besonders sensitives Substrat für Trypsin-ähnliche Enzyme und Granula-assoziierte Serinesterasen.
Biochem./physiol. Wirkung
Hauptziel
Substrat für Trypsin-ähnliche Enzyme und Granula-assoziierte Serinesterase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Sonstige Hinweise
Green, G.D.J. und Shaw, W. 1979. Anal. Biochem. 93, 223.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable