Merck
A7511
Sigma-Aldrich
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥97% (agarose gel electrophoresis), 1X Crystallized
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.27
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Qualität
crystallized
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
cold ethanol fractionation
Verpackung
poly bottle of
Ursprung
USA origin
Fettsäuregehalt
≤0.01%
Methode(n)
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% free fatty acid
pH-Wert
7
Löslichkeit
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Biochem./physiol. Wirkung
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Essentially fatty acid free
  • Crystallized
Angaben zur Herstellung
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Often referred to as Cohn fraction V; this product is prepared by a modified method of the Cohn cold ethanol fractionation method. Further purified by a proprietary crystallization method
Prepared from albumin (A4378)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julia M Laufer et al.
Frontiers in immunology, 9, 3115-3115 (2019-01-30)
The chemokine receptor CCR7 guides T cells and dendritic cells to and within lymph nodes to launch the onset of adaptive immunity. Here, we demonstrate that CCR7 in addition acts as a potent co-stimulatory molecule in T cell activation. We
Q Heydt et al.
Nature communications, 12(1), 5507-5507 (2021-09-19)
The specific niche adaptations that facilitate primary disease and Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL) survival after induction chemotherapy remain unclear. Here, we show that Bone Marrow (BM) adipocytes dynamically evolve during ALL pathogenesis and therapy, transitioning from cellular depletion in the
Hin-Koon Woo et al.
Nature protocols, 3(8), 1341-1349 (2008-08-21)
Nanostructure-initiator mass spectrometry (NIMS) is a new surface-based MS technique that uses a nanostructured surface to trap liquid ('initiator') compounds. Analyte materials adsorbed onto this 'clathrate' surface are subsequently released by laser irradiation for mass analysis. In this protocol, we
Balázs Rada et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 181(7), 4883-4893 (2008-09-20)
The dual oxidase-thiocyanate-lactoperoxidase (Duox/SCN(-)/LPO) system generates the microbicidal oxidant hypothiocyanite in the airway surface liquid by using LPO, thiocyanate, and Duox-derived hydrogen peroxide released from the apical surface of the airway epithelium. This system is effective against several microorganisms that
Marcos V A S Navarro et al.
PLoS biology, 9(2), e1000588-e1000588 (2011-02-10)
The bacterial second messenger bis-(3'-5') cyclic dimeric guanosine monophosphate (c-di-GMP) has emerged as a central regulator for biofilm formation. Increased cellular c-di-GMP levels lead to stable cell attachment, which in Pseudomonas fluorescens requires the transmembrane receptor LapD. LapD exhibits a