A9085
Albumin aus Rinderserum
lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66 kDa
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Verpackung
poly bottle of
Ursprung
USA origin
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Verunreinigungen
IgG free
≤25 ng/mg protein IgG
pH-Wert
7
Löslichkeit
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Fremdaktivität
Blue tongue virus, none detected
Vesicular Statitis virus, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- the washing of the rabbit tissue sections in immunofluorescence microscopy
- incubation of red blood cells (RBC) for flow cytometry analysis
- as a component of Hanks′ balanced salt solution with Ca2+ and Mg2+ (HBSS++) for eosin-5-maleimide staining and RBC washing in magnetic circular dichroism measurements
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Essentially IgG free (immunoglobulin-free)
- Heat shock fractionated
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)