Merck
A7377
Sigma-Aldrich
D-Alanin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-Aminopropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
Beilstein:
1720249
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
D-Alanin, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Anwendung(en)
detection
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Alanin ist eine nicht essenzielle Aminosäure.
Anwendung
D-Alanin wird verwendet:
  • als Amin-Spender für die ω-Transaminase-vermittelte (R)-Aminierung
  • als Substrat zur Behandlung von D-Aminosäureoxidase (DAAO )-transfektierten Zellen
  • zur Messung der Wärmeleistung von L-Alanin-Einzelkristallen
Biochem./physiol. Wirkung
D-Alanin ist die nicht proteinogene Form von Alanin und wird bei der bakteriellen Zellwandbiosynthese verwendet. D-Alanin wird in Untersuchungen zur Spezifität und Kinetik von Alanin-Racemase(n) (alaR) eingesetzt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Amit Priyadarshi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1794(7), 1030-1040 (2009-03-31)
Alanine racemase (AlaR) is a bacterial enzyme that belongs to the fold-type III group of pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzymes. AlaR catalyzes the interconversion between L- and D-alanine, which is important for peptidoglycan biosynthesis. This enzyme is common in prokaryotes, but
D-Amino Acids: Physiology, Metabolism, and Application (2016)
A system for omega-transaminase mediated (R)-amination using L-alanine as an amine donor
Richter N, et al.
Green Chemistry, 17(5), 2952-2958 (2015)
Srinivas Suda et al.
Journal of bacteriology, 194(3), 708-714 (2011-11-30)
Ltnα and Ltnβ are individual components of the two-peptide lantibiotic lacticin 3147 and are unusual in that, although ribosomally synthesized, they contain d-amino acids. These result from the dehydration of l-serine to dehydroalanine by LtnM and subsequent stereospecific hydrogenation to
Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+ H? O-Bond in Chiral Alanine Crystal
WANG WQ, et al.
Acta Physico-Chimica Sinica, 28(4), 773-780 (2012)