Wichtige Dokumente
A5477
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HA, Anti-Influenza-Hämagglutinin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
alkaline phosphatase conjugate
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HA-7, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Methode(n)
western blot: 1:4,000 using extracts of mammalian cells expressing HA tagged fusion proteins
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)