Wichtige Dokumente
H3663
Anti-HA-Antikörper, monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper, Anti-HA, Anti-Influenza-Hämagglutinin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HA-7, monoclonal
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg
western blot: 0.25-1 μg/mL
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Immunblotting
- Immunzytochemie
- Immunpräzipitation.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable